Få mere at vide
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)-1,2-benzisoxazol Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050643
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050643 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050643 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)-1,2-benzisoxazol Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
CAS 84163-13-3
Analyt- eller komponentnavne 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 F N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride, Risperidone Imp. M (EP), Paliperidone USP Related Compound B, Paliperidone USP RC B, Paliperidone Related Compound B as Hydrochloride, Risperidone Impurity M as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMIL Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
IUPAC navn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 256.7
Mængde 25 mg
Formel vægt 256,0779 g/mol