Få mere at vide
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30392940
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30392940 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30392940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF595830500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
CAS 84163-77-9
Molekylær formel C12 H13 F N2 O
Mængde 500 mg
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 3-(4-Piperidinyl)-6-fluorobenzo[d]isoxazole, 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole, R 56109
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
SMIL Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
IUPAC navn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 220.24
Formel vægt 220.1012