Få mere at vide
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137122
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137122 5 g
30134394 1 g
30008283 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5955805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84163-13-3
Molekylær formel C12 H13 F N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 256.7
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride
IUPAC navn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol; hydrochlorid
SMIL Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Formel vægt 256.0779