Få mere at vide
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31450393
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31450393 25 g
31449425 100 g
31442762 5 g
31439852 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31450393 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1391225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-13-3
Molekylær formel C12H14ClFN2O
MDL nummer MFCD06658529
Mængde 25 g
SMIL FC1=CC2=C(C=C1)C(C3CCNCC3)=NO2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 256.70
Procent renhed 98%