Få mere at vide
6-Fluoro-3,4-dihydro-Alpha-[[(benzyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol-d2(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-3,4-dihydro-alpha-(((benzyl)amino)methyl)-2H-1-benzopyran-2-methanol-d2(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1285866-07-0 |
| Molekylær formel | C18H18D2FNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Fluoro-3,4-dihydro-alpha-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/i12D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(NCc1ccccc1)C(O)C2CCc3cc(F)ccc3O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.37 |
| Formel vægt | 303.1604 |