Få mere at vide
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990506
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17990506 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17990506 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0947.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid
CAS 99199-60-7
Analyt- eller komponentnavne rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 F O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1
IUPAC navn 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 196.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 196.0536 g/mol