Få mere at vide
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Mikromol™
Beskrivelse
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 99199-60-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 F O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC navn | 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.18 |
| Vis mere |