Få mere at vide
6-Fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran-d2 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran-d2 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1246820-42-7 |
| Molekylær formel | C11H9D2FO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO2/c12-8-2-4-9-7(5-8)1-3-10(14-9)11-6-13-11/h2,4-5,10-11H,1,3,6H2/i6D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])OC1C2CCc3cc(F)ccc3O2 |
| IUPAC navn | 2-(3,3-dideuteriooxiran-2-yl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.21 |
| Formel vægt | 196.0869 |