missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole, Mikromol™

Artikelnummer. 30051512
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051512 100 mg
30052591 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051512 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.36

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
CAS 2985481-41-0
Analyt- eller komponentnavne 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O2/c13-9-1-2-10-11(7-9)17-14-12(10)8-3-5-15(16)6-4-8/h1-2,7-8,16H,3-6H2
SMIL ON1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC navn 6-fluoro-3-(1-hydroxypiperidin-4-yl)-1,2-benzoxazole
Molekylvægt (g/mol) 236.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 236.0961 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.