Få mere at vide
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055359
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15438586
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63920.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180161-14-2
Molekylær formel C13H13FN2
Molekylvægt (g/mol) 216.26
MDL nummer MFCD04114772
InChI nøgle FBWKDFSEFVFKFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 6-fluoro-3-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, 4-6-fluoroindol-3-yl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro4-pyridinyl-1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-yl-6-fluoro-1h-indole, 4-6-fluoro-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 11053072
IUPAC navn 6-fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
SMIL FC1=CC=C2C(NC=C2C2=CCNCC2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Farve Yellow to Brown
Mængde 250 mg
Beilstein 8627107
Formel vægt 216.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid