Få mere at vide
6-Fluoro-2-methylquinoline, 98+%
Artikelnummer. 11430353
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430353 5 g 5g
11440353 25 g 25g
11450353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11469.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-61-6 | C10H8FN | 161.179 g/mol
Metalfri overførselshydrogenering af 6-fluor-2-methylquinolin ved anvendelse af flere chirale Bronsted-syrekatalysatorer blev udført i kombination med dihydropyridiner som hydridkilden i asymmetrisk metalfri syntese af fluorquinoloner ved organokatalytisk hydrogenering. Hydrogeneringsprodukt af 6-fluor-2-methylquinolin er det vigtigste mellemprodukt for det antibakterielle middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Metalfri transferhydrogenering af 6-fluor-2-methylquinolin ved anvendelse af flere chirale Brønsted-syrekatalysatorer blev udført i kombination med dihydropyridiner som hydridkilde i asymmetrisk metalfri syntese af fluorquinoloner ved organokatalytisk hydrogenering. Hydrogeneringsprodukt af 6-fluor-2-methylquinolin er det vigtigste mellemprodukt for det antibakterielle middel.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-61-6
Molekylær formel C10H8FN
Molekylvægt (g/mol) 161.179
MDL nummer MFCD00041233
InChI nøgle GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroquinaldine, quinoline, 6-fluoro-2-methyl, 2-methyl-6-fluoroquinoline, 6-fluor-2-methylchinolin, 6-fluoro quinaldine, pubchem7579, acmc-1boyk, maybridge1_000571, 6-fluoro-2-methyl-quinoline, 6-fluoro-2-methyl quinoline
PubChem CID 70784
IUPAC navn 6-fluor-2-methylquinolin
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-2-methylquinoline
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Mængde 5 g
Beilstein 1281677
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform.
Formel vægt 161.18
Procent renhed ≥98%