Få mere at vide
6-fluor-2-methyl-4-quinolincarboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10340833
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10340833 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10085342 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10340833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 716-03-0
Molekylær formel C11H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 205.188
MDL nummer MFCD02741579
InChI nøgle KXMSETXWKPJCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-2-methyl-quinoline-4-carboxylic acid, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
PubChem CID 693106
IUPAC navn 6-fluor-2-methylquinolin-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NC2=C(C=C(C=C2)F)C(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.19
Procent renhed 97%