Få mere at vide
6-fluor-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457944
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10457944 5 g 5g
10223432 1 g 1g
10374632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10457944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW05178DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 21243-18-5
Molekylær formel C9H7FOS
Molekylvægt (g/mol) 182.212
MDL nummer MFCD00078488
InChI nøgle NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman
PubChem CID 2737521
IUPAC navn 6-fluor-2,3-dihydrothiochromen-4-on
SMIL C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 182.22
Procent renhed 95%