Få mere at vide
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 97%
Artikelnummer. 15427507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427507 1 g 1g
15437507 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35364.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 59611-52-8 | C9H10FN | 151,18 g/mol
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59611-52-8
Molekylær formel C9H10FN
Molekylvægt (g/mol) 151.18
MDL nummer MFCD09040997
InChI nøgle NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
PubChem CID 14783911
IUPAC navn 6-fluor-1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 151.18
Procent renhed 97%