Få mere at vide
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 194.0743 |