missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline |
| CAS | 42835-89-2 |
| Molekylær formel | C10H12FN |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-6-fluoro-2-methylquinoline, 6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCc2cc(F)ccc2N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vægt | 165.0954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?