missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid |
| CAS | 194661-60-4 |
| Molekylær formel | C7 H9 F N2 . H Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)carbonyl]amino]hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9FN2.ClH/c1-5(9)7-6(8)3-2-4-10-7;/h2-5H,9H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H](N)c1ncccc1F |
| IUPAC navn | (1R)-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.619 |
| Formel vægt | 176.052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?