missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30408316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF485465100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid
CAS 194661-60-4
Molekylær formel C7 H9 F N2 . H Cl
Mængde 100 mg
Synonym 6-[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)carbonyl]amino]hexanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9FN2.ClH/c1-5(9)7-6(8)3-2-4-10-7;/h2-5H,9H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H](N)c1ncccc1F
IUPAC navn (1R)-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 176.619
Formel vægt 176.052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.