missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress 6-FITC
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.38 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 35 mg/mL (89.89 mM) |
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 3326-31-6 |
| Synonym | 6-Fluorescein Isothiocyanate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?