Få mere at vide
MedChemExpress 6-FAM SE
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.39 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 92557-81-8 |