Få mere at vide
Invitrogen™ 6-FAM (6-carboxyfluorescein), enkelt isomer
Artikelnummer. 11554227
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11554227
Brand: Invitrogen™ C1360
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
6-FAM (6-carboxyfluorescein), enkelt isomer
Den enkelte isomer, 6-FAM , indeholder en carboxylsyre, der kan bruges til at reagere med primære aminer via carbodiimidaktivering af carboxylsyren. Fluorescein er det mest almindelige fluorescerende derivatiseringsreagens til mærkning af biomolekyler. Ud over dets relativt høje absorptionsevne, fremragende fluorescenskvanteudbytte og gode vandopløselighed har fluorescein et excitationsmaksimum, der nøje matcher 488 nm spektrallinjen i argon-ion-laseren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mg
Produkttype 6-FAM
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Carboxylsyre
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Etikettype Klassiske farvestoffer
Excitation 488