Få mere at vide
6-ethynylquinoxalin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10644575 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10453295 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644575 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC11747DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 442517-33-1
Molekylær formel C10H6N2
Molekylvægt (g/mol) 154.172
MDL nummer MFCD08435845
InChI nøgle QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525704
IUPAC navn 6-ethynylquinoxalin
SMIL C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ethynylquinoxaline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%