Få mere at vide
6-(Ethylamino)pyridin-3-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30388197
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30388197 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30388197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE899645100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
CAS 1016813-34-5
Molekylær formel C8H9N3
Mængde 100 mg
Synonym 6-(Ethylamino)-3-pyridinecarbonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H9N3/c1-2-10-8-4-3-7(5-9)6-11-8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCNc1ccc(cn1)C#N
Molekylvægt (g/mol) 147.18
Formel vægt 147.0796