Få mere at vide
6-Ethyl Guanine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethyl Guanine-d5 |
| CAS | 183558-84-1 |
| Molekylær formel | C7H4D5N5O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Ethylguanine-d5, 6-Ethoxy-9H-purin-2-amine-d5, 2-Amino-6-ethoxypurine-d5, 2-Amino-6-ethoxypurine-d5, 6-Ethoxy-1H-purin-2-amine-d5, 6-O-Ethylguanine-d5, NSC 37368-d5, O6-Ethylguanine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O/c1-2-13-6-4-5(10-3-9-4)11-7(8)12-6/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,11,12)/i1D3,2D2 |
| SMIL | NC1=NC(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=C2NC=NC2=N1 |
| IUPAC navn | 6-(ethoxy-d5)-7H-purin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vægt | 184.11 |