Learn More
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2O/c1-2-4-5(7)6(10)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10) |
| Formel vægt | 142.0542 |