Få mere at vide
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17921826
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921826 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1094.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one
CAS 137234-87-8
Analyt- eller komponentnavne 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H7 F N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro- (9CI), 6-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxypyrimidine, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4-ol
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2O/c1-2-4-5(7)6(10)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
SMIL CCC1=C(F)C(=O)NC=N1
IUPAC navn 4-ethyl-5-fluoro-1H-pyrimidin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 142.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 142.0542 g/mol