Få mere at vide
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| CAS | 137234-87-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H7 F N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4(3H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro- (9CI), 6-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxypyrimidine, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2O/c1-2-4-5(7)6(10)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | CCC1=C(F)C(=O)NC=N1 |
| IUPAC navn | 4-ethyl-5-fluoro-1H-pyrimidin-6-one |
| Vis mere |