Få mere at vide
6-Ethyl-4-[4-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1-piperazinyl]thieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethyl-4-[4-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1-piperazinyl]thieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1359873-45-2 |
| Molekylær formel | C14H17ClN6S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)piperazin-1-yl)-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride, MI-nc (hydrochloride) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N6S2.ClH/c1-2-10-7-11-12(15-8-16-13(11)22-10)19-3-5-20(6-4-19)14-18-17-9-21-14;/h7-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCc1cc2c(ncnc2s1)N3CCN(CC3)c4nncs4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.91 |