Få mere at vide
6-Ethyl-4-(1-piperazinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethyl-4-(1-piperazinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 502648-93-3 |
| Molekylær formel | C12H16N4S • 2(HCl) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4S.2ClH/c1-2-9-7-10-11(14-8-15-12(10)17-9)16-5-3-13-4-6-16;;/h7-8,13H,2-6H2,1H3;2*1H |
| SMIL | CCC1=CC2=C(S1)N=CN=C2N3CCNCC3.Cl |
| IUPAC navn | 6-ethyl-4-(piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine dihydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.27 |
| Formel vægt | 320.07 |