Få mere at vide
6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 53939-83-6 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 OS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-5(9)8-6(10)7-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10) |
| SMIL | CCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC navn | 6-ethyl-2-thioxo-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.206 |
| Formel vægt | 156.0357 |