missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 54881-17-3 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-2-6-3-5(8(11)12)4-7(10)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CCC1=CC(=CC(=O)N1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-ethyl-6-oxo-1H-pyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?