Få mere at vide
6-Epi Doxycyclin, TRC
Artikelnummer. 17914335
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17914335 0.5 mg 0.5mg
17971865 5 mg -
17952745 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17914335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5859250.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3219-99-6
Molekylær formel C22 H24 N2 O8
Molekylvægt (g/mol) 444.43
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 6-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 6-Epidoxycycline, 6-Epioxytetracycline, 6-deoxy-, 6-epi-Doxycycline, 6-epi-Oxytetracycline, 6-deoxy-, epi-Doxycycline, β-6-Deoxy-5-hydroxytetracycline
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid
SMIL C[C@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Epi Doxycycline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31)/t7-,10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1
Formel vægt 444.1533
Procent renhed >95%