Få mere at vide
6-Dimethylaminopurin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Dimethylaminopurine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11) |
| Formel vægt | 163.0858 |