Få mere at vide
6-Dimethylaminopurin-9-ribosid, TRC
Artikelnummer. 30137849
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137849 1 g
30132537 250 mg
17939854 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4619751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2620-62-4
Molekylær formel C12 H17 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 295.29
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolin-3,4-diol
SMIL CN(C)c1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Dimethylaminopurine-9-riboside
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O4/c1-16(2)10-7-11(14-4-13-10)17(5-15-7)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h4-6,8-9,12,18-20H,3H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formel vægt 295.1281