missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 5043-05-0 |
| Molekylær formel | C13H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-14(2)12-6-5-9-7-11(13(15)16)4-3-10(9)8-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMIL | CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vægt | 215.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?