Få mere at vide
6-(Dimethylamino)-1-hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Dimethylamino)-1-hexanol |
| CAS | 1862-07-3 |
| Molekylær formel | C8H19NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (6-Hydroxyhexyl)dimethylamine, 6-(Dimethylamino)hexanol, KL 25, Kao 25, Kaolizer 25, NSC 165607 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCCCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.24 |
| Formel vægt | 145.1467 |