Få mere at vide
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485416 100 mg
16431606 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112103
MedChemExpress 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Fysisk form Solid
CAS 2365-40-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5
Synonym N6-(2-lsopentenyl)adenine
Opløselighedsinformation DMSO : 60 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL C/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Formel vægt 203.24
Procent renhed 99.79%