Få mere at vide
6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30387133
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387133 10 mg
30380624 50 mg
30378161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45171810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 721924-06-7
Molekylær formel C17H17F2N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 397.4
Synonym Pantoprazole EP Impurity
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(OC(F)F)cc3n2C)c1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-8-10(26-16(18)19)4-5-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formel vægt 397.0908