Få mere at vide
[6-(diethylamino)-3-pyridinyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10670305 250 mg 250mg
10289742 1 g 1g
10225604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07117CB
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-68-9
Molekylær formel C10H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 180.251
MDL nummer MFCD06200887
InChI nøgle OMGIPGLZKJOJSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-diethylamino-3-pyridinyl methanol, 6-diethylamino pyridin-3-yl methanol, 6-diethylamino-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 2794793
IUPAC navn [6-(diethylamino)pyridin-3-yl]methanol
SMIL CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%