missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(Dibutylamino)-2-naphthalenecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Dibutylamino)-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| CAS | 1578268-33-3 |
| Molekylær formel | C19H25NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-(Dibutylamino)-2-naphthaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO/c1-3-5-11-20(12-6-4-2)19-10-9-17-13-16(15-21)7-8-18(17)14-19/h7-10,13-15H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(C=O)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-(dibutylamino)naphthalene-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.41 |
| Formel vægt | 283.1936 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?