Få mere at vide
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazin-2,4-dithiol, TRC
Artikelnummer. 30138110
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138110 2.5 g 2.5g
30133579 500 mg -
30011275 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4627632.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29529-99-5
Molekylær formel C11H20N4S2
Molekylvægt (g/mol) 272.43
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dithione, 6-(dibutylamino)-, 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dithione (ACI), s-Triazine-2,4-dithiol, 6-(dibutylamino)- (6CI, 8CI), 2,4-Dimercapto-6-(dibutylamino)triazine, 2-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-dithiol, 2-(Dibutylamino)-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine, 2-(Dibutylamino)-4,6-dimercapto-s-triazine, 2-(Dibutylamino)-4,6-dithiol-s-triazine, 2-(Dibutylamino)-s-triazine-4,6-dithiol, 2-(N,N-Dibutylamino)-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine, 2-Di-n-butylamino-4,6-dimercapto-S-triazine, 2-Dibutylamino-4,6-dithio-s-triazine, 6-(Dibutylamino)-1,3,5-s-triazine-2,4-dithiol, 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol, 6-(Dibutylamino)-s-triazine-2,4-dithiol, 6-Dibutylamino-2,4-dimercapto-1,3,5-triazine, 6-N,N-Dibutylamino-1,3,5-triazine-2,4-dithione, Actor BSH, DB, DB (thiol), DB-N, PC 10, PC 10 (crosslinking agent), Triazine DB, Zisnet DB, Zisnet DB/LDH, Zisnet MP
SMIL CCCCN(CCCC)c1nc(S)nc(S)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H20N4S2/c1-3-5-7-15(8-6-4-2)9-12-10(16)14-11(17)13-9/h3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14,16,17)
Formel vægt 272.1129