Få mere at vide
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine |
| CAS | 157-03-9 |
| Molekylær formel | C6H9N3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.15 |
| Formel vægt | 171.0644 |