Få mere at vide
6-Desfluoro Rufinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide |
| CAS | 106308-41-2 |
| Molekylær formel | C10 H9 F N4 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, Fluorobenzyl triazole carboxamide, Triazole carboxamide derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16) |
| SMIL | NC(=O)c1cn(Cc2ccccc2F)nn1 |
| IUPAC navn | 1-[(2-fluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.2 |
| Formel vægt | 220.076 |