Få mere at vide
6-Desamino 6-Chloro Etravirine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Desamino 6-chloro etravirine |
| CAS | 269055-76-7 |
| Molekylær formel | C20 H13 Br Cl N5 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27) |
| SMIL | Cc1cc(cc(C)c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(Cl)c2Br)C#N |
| IUPAC navn | 4-[5-bromo-6-chloro-2-(4-cyanoanilino)pyrimidin-4-yl]oxy-3,5-dimethylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.71 |
| Formel vægt | 452.9992 |