Få mere at vide
6-Desamino 6-Chloro Etravirine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Desamino 6-Chloro Etravirine-13C3 |
| CAS | 1246818-40-5 |
| Molekylær formel | C1713C3H13BrClN5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[[5-Bromo-6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27)/i16+1,18+1,19+1 |
| SMIL | Cc1cc(cc(C)c1O[13c]2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n[13c](Cl)[13c]2Br)C#N |
| IUPAC navn | 4-[5-bromo-6-chloro-2-(4-cyanoanilino)(4,5,6-^{13}C_{3})pyrimidin-4-yl]oxy-3,5-dimethylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.69 |
| Formel vægt | 456.0093 |