missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Desacetyl-6-Bromo Palbociclib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Desacetyl-6-Bromo Palbociclib |
| CAS | 851067-56-6 |
| Molekylær formel | C22H26BrN7O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Palbociclib Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26BrN7O/c1-14-17-13-26-22(27-18-7-6-16(12-25-18)29-10-8-24-9-11-29)28-20(17)30(21(31)19(14)23)15-4-2-3-5-15/h6-7,12-13,15,24H,2-5,8-11H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| SMIL | CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.39 |
| Formel vægt | 483.1382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?