Få mere at vide
6-Desacetyl-6-bromo-N-Boc Palbociclib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Desacetyl-6-bromo-N-Boc Palbociclib |
| CAS | 571188-82-4 |
| Molekylær formel | C27H34BrN7O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | tert-Butyl 4-[6-(6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydro-pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)-pyridin-3-yl]-piperazine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34BrN7O3/c1-17-20-16-30-25(32-23(20)35(24(36)22(17)28)18-7-5-6-8-18)31-21-10-9-19(15-29-21)33-11-13-34(14-12-33)26(37)38-27(2,3)4/h9-10,15-16,18H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,29,30,31,32) |
| SMIL | CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCN(CC5)C(=O)OC(C)(C)C)ncc13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 584.51 |