missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-des-flouro-Fluticasone Furoate, TRC

Artikelnummer. 30365987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD39845050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Fluoro-17Beta-(((fluoromethyl)sulfanyl)carbonyl)-11Beta-hydroxy-16Alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17Alpha-yl furan-2-carboxylate
CAS 398454-97-2
Molekylær formel C27 H30 F2 O6 S
Mængde 50 mg
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 9-fluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, S-(fluoromethyl) ester, (11β,16α,17α)- (9CI), 9-Fluoro-17β-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yl fu
InChI formel InChI=1S/C27H30F2O6S/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,23(33)36-14-28)35-22(32)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)SCF
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 520.585
Formel vægt 520.173
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.