missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Des(diethanolamino)-6-chloro Dipyridamole, TRC

Artikelnummer. 30358073
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358073 10 mg
30352988 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28893510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54093-92-4
Molekylær formel C20 H30 Cl N7 O2
Molekylvægt (g/mol) 435.95
Synonym 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP), Dipyridamole USP Related Compound C, Dipyridamole USP RC C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Related Compound C, Dipyridamole Impurity C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP)
IUPAC navn 2-[[2-chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
SMIL OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2
Formel vægt 435.215
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.