missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Des(1-methyl-2-benzimidazolyl)-6-carboxy Telmisartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N2O4/c1-3-6-23-27-24-16(2)13-19(25(29)30)14-22(24)28(23)15-17-9-11-18(12-10-17)20-7-4-5-8-21(20)26(31)32/h4-5,7-14H,3,6,15H2,1-2H3,(H,29,30)(H,31,32) |
| Formel vægt | 428.1736 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?