Få mere at vide
6-Deoxypenciclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Deoxypenciclovir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O2/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14) |
| Formel vægt | 237.1226 |
| Procent renhed | >95% |