missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Deoxypenciclovir hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134167
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134167 500 mg
30137647 100 mg
30010932 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD247645500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 246021-75-0
Molekylær formel C10 H15 N5 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 273.72
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI)
IUPAC navn 2-[2-(2-aminopurin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride
SMIL Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H
Formel vægt 273.0993
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.